Merck
SMB00071
Sigma-Aldrich
Tunicamycin V
≥95% (LC/MS-ELSD)
别名:
Tunicamycin A
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 MG
$1,010.00
$1,010.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 MG
$1,010.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C38H62N4O16
CAS号:
分子量:
830.92
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352205
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
$1,010.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
≥95% (LC/MS-ELSD)
表单
solid
应用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC(C)CCCCCCCCC\C=C\C(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](C[C@@H](O)[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N3C=CC(=O)NC3=O)O[C@H]1O[C@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4NC(C)=O
InChI
1S/C38H62N4O16/c1-19(2)13-11-9-7-5-4-6-8-10-12-14-24(46)40-27-31(51)28(48)22(55-37(27)58-36-26(39-20(3)44)30(50)29(49)23(18-43)56-36)17-21(45)34-32(52)33(53)35(57-34)42-16-15-25(47)41-38(42)54/h12,14-16,19,21-23,26-37,43,45,48-53H,4-11,13,17-18H2,1-3H3,(H,39,44)(H,40,46)(H,41,47,54)/b14-12+/t21-,22-,23-,26-,27-,28+,29-,30-,31-,32+,33-,34-,35-,36-,37+/m1/s1
InChI key
MEYZYGMYMLNUHJ-DIRMKAHISA-N
一般描述
Natural product derived from fungal source.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)