Key Documents
SCP0238
Sigma-Aldrich
Substance P Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized, Succinyl-Asp⁶,Me-Phe⁸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C40H55N7O11S1
分子量:
841.97
分類程式碼代碼:
12352209
NACRES:
NA.32
product name
[Succinyl-Asp6,Me-Phe8]-Senktide Substance P 6-11,
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
lyophilized
成份
Peptide Content, ≥75%
儲存條件
protect from light
儲存溫度
−20°C
Amino Acid Sequence
Suc-Asp-Phe-NMe-Phe-Gly-Leu-Met-NH2
應用
Senktide (succinyl-[Asp6,Me-Phe8] substance P (6-11)), a substance P analogue, is used as a selective agonist of tachykinin NK-3 (or SP-N) receptors.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3