主要文件
SAB5700563
Sigma-Aldrich
Anti-Pan Phospho-Tyrosine antibody produced in mouse
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 μL
$664.00
$664.00
预计发货时间2025年7月25日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 μL
$664.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
$664.00
预计发货时间2025年7月25日详情
获取大包装报价
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
affinity isolated antibody
克隆
monoclonal
表单
buffered aqueous solution
种属反应性
mouse, human, rat
浓度
0.44mg/ml
技术
western blot: 1:500-1:2000
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
phosphorylation (pan pSer/pThr)
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing phosphorylated Y.
外形
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
储存及稳定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)