主要文件
SAB5701877
Sigma-Aldrich
Anti-pan Phospho-Serine/Threonine antibody produced in mouse
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 μL
$713.00
$713.00
预计发货时间2025年7月28日详情
选择尺寸
变更视图
100 μL
$713.00
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
$713.00
预计发货时间2025年7月28日详情
生物源
mouse
品質等級
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
monoclonal
形狀
liquid
物種活性
rat, human
濃度
1.51 mg/mL
技術
western blot: 1:500-1:2000
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
phosphorylation (pan pSer/pThr)
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing phosphorylated Serine/Threonine.
外觀
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)