Merck
所有图片(7)
主要文件
SAB4503754
Sigma-Aldrich
抗-磷酸化-AMPK α (pThr172) 兔抗
affinity isolated antibody
别名:
Anti-AMPK, Anti-AMPK2, Anti-AMPKa2, Anti-PRKAA
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 μG
$747.00
$747.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
选择尺寸
变更视图
100 μG
$747.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
$747.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen 62 kDa
种属反应性
human, rat, mouse
浓度
~1 mg/mL
技术
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
phosphorylation (pThr172)
基因信息
一般描述
AMP-激活蛋白激酶α(AMPKα)存在两个亚型α1和α2。AMPK α1和AMPKα2的基因编码分别定位于人染色体5p11-p14和1p31。AMPKα是一种63kDa的AMPK催化亚基,参与AMP水平的调节。AMP-激活蛋白激酶(AMPK)是一种普遍表达的细胞能量传感器。
免疫原
针对从人AMPKα Thr172的磷酸化位点周围衍生的合成肽产生抗血清。
免疫原范围:140-189
应用
兔中产生的抗磷酸化-AMPK α (pThr172) 抗体已被用于蛋白质印迹分析。[1]
兔抗磷酸化-AMPK α (pThr172) 抗体可用于蛋白质印迹。[1]
生化/生理作用
AMP-激活蛋白激酶在线粒体功能失调期间由浓度增加的一磷酸腺苷激活。AMPK或AMPKα1是局部缺血时心肌细胞应激适应性反应的重要组成部分。AMPK参与调节各种细胞过程,如线粒体生物发生、自噬、炎症及免疫应答。AMPK信号通路有助于维持视网膜神经元的能量平衡,因此被视为预防或延缓视网膜退化的潜在治疗靶点。AMPK可用作细胞能量传感器,根据营养和细胞内能量水平的变化来控制葡萄糖和脂质代谢。蛋白激酶AMP-激活催化亚基α 1 (PRKAA1) rs13361707的C等位基因与胃癌(GCa)易感性相关。AMPKα2在控制死后骨骼肌肉糖酵解中发挥重要作用。
特点和优势
您可完全放心的评估我们的抗体。如果抗体在您的应用中没有发挥效果,我们将给予您完全的赔偿或更换抗体。 了解更多。
外形
兔IgG,溶于磷酸盐缓冲盐水(不含Mg2+和Ca2+),pH7.4,150mM NaCl,0.02%叠氮化钠和50%甘油中。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The AMPK signalling pathway coordinates cell growth, autophagy and metabolism.
Mihaylova MM and Shaw RJ
Nature Cell Biology, 13(9), 1016-1023 (2011)
Angiotensin-converting enzyme 2 regulates autophagy in acute lung injury through AMPK/mTOR signaling
Zhang X, et al.
Archives of Biochemistry and Biophysics, 672, 108061-108061 (2019)
AMPK in cardiac fibrosis and repair: Actions beyond metabolic regulation.
Daskalopoulos EP
Journal of Molecular and Cellular Cardiology, 91, 188-200 (2016)
Activation of AMPK by metformin promotes renal cancer cell proliferation under glucose deprivation through its interaction with PKM2
Liu M, et al.
International Journal of Biological Sciences, 15(3), 617-617 (2019)
AMP-activated protein kinase (AMPK) a2 subunit mediates glycolysis in postmortem skeletal muscle.
Liang J
Meat Science, 95(3), 536-541 (2013)