Merck
SAB4200719
Sigma-Aldrich
抗 层粘连蛋白抗体,小鼠单克隆
enhanced validation
clone LAM-89, purified from hybridoma cell culture
别名:
抗 LAMA1, 抗LAMA
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 μL
$716.00
$716.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 μL
$716.00
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
無性繁殖:
LAM-89, monoclonal
application:
ELISA
EM
IF
IHC
物種活性:
feline, human, porcine
技術:
ELISA: suitable
electron microscopy: suitable
immunoblotting: 0.03-0.06 μg/mL using Laminin from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma basement membrane
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 20-40 μg/mL using pronase-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human tongue sections.
citations:
7
$716.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
获取大包装报价
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified from hybridoma cell culture
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
LAM-89, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
~850 kDa
物種活性
feline, human, porcine
加強驗證
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1.0 mg/mL
技術
ELISA: suitable
electron microscopy: suitable
immunoblotting: 0.03-0.06 μg/mL using Laminin from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma basement membrane
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 20-40 μg/mL using pronase-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human tongue sections.
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
一般說明
抗-层粘连蛋白单克隆抗体(小鼠IgG1同种型)来自于小鼠骨髓瘤细胞和用人胎盘纯化层粘连蛋白免疫的小鼠脾细胞融合而成的LAM-89骨髓瘤。抗层粘连蛋白单克隆抗体特异性识别来自人、猫和猪的层粘连蛋白。该抗体可与层粘连蛋白反应,特异性染色血管、上皮、神经和肌纤维的基底膜。层粘连蛋白单抗不与IV型胶原、纤连蛋白、玻连蛋白和A、B、C型硫酸软骨素反应。层粘连蛋白是复杂的胞外糖蛋白,是基底膜(basement membrane)的主要成分。层粘连蛋白是由α (~400kDa)、β (~200kDa)和γ (~200kDa)三条链通过二硫键连接而成的异源三聚体(~850kDa)。
特異性
抗层粘连蛋白单克隆抗体特异性识别来自人、猫和猪的层粘连蛋白。
免疫原
人胎盘纯化层粘连蛋白
應用
单克隆抗层粘连蛋白被推荐用于各种免疫化学试验,包括免疫组织化学、免疫印迹 (~850 kDa)、免疫荧光、酶联免疫吸附试验 (ELISA) 和电子显微镜检查。
生化/生理作用
层粘连蛋白有助于细胞外基质(ECM)的结构。它还在调节多种细胞过程中发挥着重要作用,例如细胞增殖、分化、粘附、迁移、细胞成形、表型稳定性和抗凋亡的速率。层粘连蛋白聚合物通过硫酸乙酰肝素蛋白聚糖和巢蛋白(巢蛋白)与IV型胶原蛋白聚合物形成超分子网络,并在基底膜(BM)稳定性中发挥重要作用。在小鼠中,该基因的突变与肌营养不良症的发生有关。
外觀
0.01 M 磷酸盐缓冲液 (pH 7.4) 中的溶液,含 15 mM 叠氮化钠。
儲存和穩定性
–20°C 下储存。如需连续使用,请在 2–8°C 下储存长达一个月。对于长期储存,冷冻工作等分试样。不推荐反复冻融。如果延长储存时间后出现轻微浑浊,则在使用前离心澄清溶液。如果未在 12 小时内使用,工作稀释样品应丢弃。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Laminins: Roles and Utility in Wound Repair.
Iorio V, et al.
Advances in Wound Care, 4, 250-263 (2015)
The laminin family
Aumailley M, et al.
Cell adhesion & migration, 7, 48-55 (2013)
Basic components of connective tissues and extracellular matrix: elastin, fibrillin, fibulins, fibrinogen, fibronectin, laminin, tenascins and thrombospondins.
Halper J and Kjaer M
Advances in Experimental Medicine and Biology, 31-47 (2014)
Murine muscular dystrophy caused by a mutation in the laminin alpha 2 (Lama2) gene.
Xu H, et al.
Nature Genetics, 8, 297-302 (1994)
Junya Takegaki et al.
Scientific reports, 11(1), 21224-21224 (2021-10-29)
Skeletal muscle mass is critical for good quality of life. Mesenchymal stem cells (MSCs) are multipotent stem cells distributed across various tissues. They are characterized by the capacity to secrete growth factors and differentiate into skeletal muscle cells. These capabilities