Merck
SAB4200236
Sigma-Aldrich
单克隆抗核纤层蛋白 A/C 小鼠抗
clone 4C11, purified from hybridoma cell culture
别名:
抗 CDCD1, 抗 CDDC, 抗 CMD1A, 抗 CMT2B1, 抗 EMD2, 抗 FPL, 抗 FPLD, 抗 HGPS, 抗 IDC, 抗 LDP1, 抗 LFP, 抗 LGMD1B, 抗 LMNC, 抗 LMNL1, 抗 PRO1, 抗 肾癌抗原 NY-REN-32, 抗LMN1, 抗LMNA
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 μL
$221.00
200 μL
$792.00
$221.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 μL
$221.00
200 μL
$792.00
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
$221.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
生物来源
mouse
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
4C11, monoclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~72/63 kDa
种属反应性
mouse, rat, canine, human, monkey, hamster, bovine
包装
antibody small pack of 25 μL
浓度
~1.0 mg/mL
技术
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using whole extracts of human HeLa cells
同位素/亚型
IgG2a
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... LMNA(4000)
mouse ... Lmna(16905)
rat ... Lmna(60374)
一般描述
核纤层蛋白A是核纤层的结构蛋白,核纤层是核包膜内表面下方中间丝(intermediate filament)的网状结构。核纤层的主要成分是可分为A型和B型的两种核纤层蛋白。A型和B型核纤层蛋白的特征是便于其组装为细丝的a螺旋杆结构域(rod domain )、核定位序列, 以及用于靶向核膜的C末端CAAX盒(CAAX box)异戊二烯化序列。A型核纤层蛋白(A和C)通过交替剪接产生,分别产生664和572个氨基酸的蛋白质。核纤层蛋白A和C的前566个氨基酸相同。核纤层蛋白A前体有98个独特的氨基酸,合成后羧酸末端被法尼基化(farnesylated)。含有法尼基的最后18个氨基酸通过内切蛋白酶解去除,产生成熟的核纤层蛋白A。核纤层蛋白A/C单克隆抗体(小鼠IgG2a同种型)来源于杂交瘤4C11,该杂交瘤由小鼠骨髓瘤细胞和用人核纤层蛋白A的Ig折叠结构域免疫的BALB/C小鼠的脾细胞融合产生。
特异性
小鼠单克隆克隆 4C11 抗核纤层蛋白 A/C 抗体可识别人、大鼠、小鼠、犬、仓鼠、猴和牛核纤层蛋白 A/C。
免疫原
用人核纤层蛋白 A 的 Ig 倍结构域免疫的 BALB/C 小鼠的脾细胞与小鼠骨髓瘤细胞融合产生的杂交瘤 4C11
应用
小鼠单克隆 4C11 抗核纤层蛋白 A/C 抗体用于标记核纤层蛋白 A 和/或 C,以通过免疫细胞化学和免疫组织化学 (IHC) 技术(如免疫印迹、免疫沉淀和免疫荧光)进行检测和定量。它被用作探针来确定核纤层蛋白 A 和/或 C 在核膜结构和功能中的存在和作用。该抗体可用于多种免疫化学技术,包括免疫印迹 (~72/63 kDa)、免疫沉淀和免疫荧光。
生化/生理作用
在体细胞中表达的核纤层蛋白可与染色质、核孔复合物和核包膜内膜的整合蛋白相互作用,例如LAP 1和2(核纤层蛋白相关多肽)、LBR(核纤层蛋白B受体)和核膜蛋白emerin。核纤层蛋白A和C的突变与多种罕见人类疾病有关,包括肌营养不良、脂肪营养不良,心肌病、神经病和早老综合征(统称为核纤层蛋白病)以及过早衰老(Hutchinson-Gilford早衰综合征)。在细胞凋亡期间,核纤层蛋白 A被裂解为47kDa的片段。核纤层蛋白A的裂解似乎对于细胞凋亡中的染色质凝缩和核分解(nuclear disassembly)至关重要。
外形
溶于含有15 mM叠氮化钠的0.01 M磷酸盐缓冲液(pH 7.4)
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The lamin protein family
Dittmer TA and Misteli T
Genome Biology, 12, 222-222 (2011)
M Carolina Gallego Iradi et al.
Scientific reports, 8(1), 4049-4049 (2018-03-08)
To understand how mutations in Matrin 3 (MATR3) cause amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and distal myopathy, we used transcriptome and interactome analysis, coupled with microscopy. Over-expression of wild-type (WT) or F115C mutant MATR3 had little impact on gene expression in
Arash Tajik et al.
Nature materials, 15(12), 1287-1296 (2016-11-01)
Mechanical forces play critical roles in the function of living cells. However, the underlying mechanisms of how forces influence nuclear events remain elusive. Here, we show that chromatin deformation as well as force-induced transcription of a green fluorescent protein (GFP)-tagged
Marie Versaevel et al.
Scientific reports, 4, 7362-7362 (2014-12-09)
Increasing evidences show that the actin cytoskeleton is a key parameter of the nuclear remodeling process in response to the modifications of cellular morphology. However, detailed information on the interaction between the actin cytoskeleton and the nuclear lamina was still
Prelamin A processing, accumulation and distribution in normal cells and laminopathy disorders
Casasola A, et al.
Nucleus (Austin, Tex.), 7, 84-102 (2016)