主要文件
SAB2108396
Sigma-Aldrich
抗-NCOA4 兔抗
affinity isolated antibody
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
70kDa
物種活性
human, rat, rabbit, guinea pig, mouse
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
技術
immunoblotting: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... NCOA4(8031)
mouse ... Ncoa4(27057)
免疫原
靶向人NCOA4 N末端的合成肽
序列
合成肽位于以下区域内: CLIHQLEYTQNKDLANQVSVCLERLGSLALKPEDSTVLLFEADTSALRQT
外觀
本品为溶于1x PBS缓冲液的纯化抗体,含 0.09% (w/v) 叠氮化钠和2%蔗糖。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)