主要文件
SAB2108239
Sigma-Aldrich
抗 TNNT2 兔抗
affinity isolated antibody
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
35kDa
种属反应性
mouse, guinea pig, rat, horse, sheep, rabbit, bovine, dog, human
浓度
0.5 mg - 1 mg/mL
技术
immunoblotting: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... TNNT2(7139)
一般描述
之前的UniProt蛋白质标识符(protein identifier)A2TDB9已被纳入P45379。详情参见UniProt蛋白质数据库。
免疫原
针对人TNNT2 N末端区域的合成肽
生化/生理作用
TNNT2是肌钙蛋白复合物的原肌球蛋白结合亚基,它位于横纹肌的细丝上,可通过响应细胞内钙离子浓度的变化来调节肌肉的收缩。编码TNNT2的基因突变与家族性肥厚型心肌病以及扩张型心肌病有关。由该基因编码的蛋白质是肌钙蛋白复合物的原肌球蛋白结合亚基,它位于横纹肌的细丝上,可通过响应细胞内钙离子浓度的变化来调节肌肉收缩。该基因的突变与家族性肥厚型心肌病以及扩张型心肌病有关。该基因的转录物经过可变剪接,会产生许多组织特异性同工型,但是,其中一些变体的全长性质尚未得到确定。
序列
合成肽位于以下区域内: ESKPKPRSFMPNLVPPKIPDGERVDFDDIHRKRMEKDLNELQALIEAHFE
外形
本品为溶于1x PBS缓冲液的纯化抗体,含 0.09% (w/v) 叠氮化钠和2%蔗糖。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Alexander J Sparrow et al.
Circulation research, 124(8), 1228-1239 (2019-02-09)
Subcellular Ca2+ indicators have yet to be developed for the myofilament where disease mutation or small molecules may alter contractility through myofilament Ca2+ sensitivity. Here, we develop and characterize genetically encoded Ca2+ indicators restricted to the myofilament to directly visualize