抗體表格
purified from hybridoma cell culture
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
JLT-12, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~38 kDa
物種活性
rat, human, mouse, bovine, rabbit, goat
濃度
~1.0 mg/mL
技術
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using rat skeletal muscle extract
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human skeletal muscle sections
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TNNT1(7138)
一般說明
小鼠抗肌钙蛋白T单克隆抗体(小鼠IgG1同种型)来源于小鼠骨髓瘤细胞与纯化兔骨骼肌肌钙蛋白T免疫的BALB/c小鼠脾细胞融合产生的JLT-12 杂交瘤。肌钙蛋白T(TNNT)是肌钙蛋白复合物的原肌球蛋白结合亚基。三个经过进化的基因可编码心脏(TNNT2)、慢(TNNT1)和快(TNNT3)骨骼肌肌钙蛋白T蛋白,它们分别在心脏、慢和快骨骼肌中特异性表达。
免疫原
兔骨骼肌纯化肌钙蛋白 T
應用
- 小鼠单克隆抗肌钙蛋白T抗体已被用于:
- 免疫印迹
- 免疫荧光
- 免疫组化
生化/生理作用
肌钙蛋白T(TNNT)参与肌动蛋白微丝(actin thin filament)功能的钙调节,它是横纹肌收缩所必需的。心脏肌钙蛋白T水平可充当灵敏的心肌损伤生物标志物。有人建议将肌钙蛋白T用作诊断骨骼肌疾病(包括肌萎缩性侧索硬化症(ALS))的潜在标志物。
外觀
0.01 M 磷酸盐缓冲液 (pH 7.4) 中的溶液,含 15 mM 叠氮化钠。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS), a novel rare cause of elevated plasma troponin T levels
Clinical Laboratory (2011)
Elevation of cardiac troponin T in patients with amyotrophic lateral sclerosis
Acta Neurologica Belgica, 116(4) (2016)
The troponin complex and regulation of muscle contraction
Faseb Journal, 9(9), 755-767 (1995)
Cardiac troponin T and fast skeletal muscle denervation in ageing
Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, 8(5), 808-808 (2017)
TNNT1, TNNT2, and TNNT3: Isoform Genes, Regulation, and Structure-Function Relationships.
Gene, 582(1), 1-13 (2016)