主要文件
S7171
丁基衍生化硅胶 (C4) Zorbax® LP 100/40 C4
40 μm, average diameter 100 Å
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41115700
包装
pkg of 10 g
表面积
380 m2/g
基质
fully porous particle
粒径
40 μm
孔径
100 Å average diameter
工作pH值
2-8
应用
food and beverages
分离技术
reversed phase
应用
建议用于分离疏水性肽类和蛋白质(包括膜蛋白)。
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
Zorbax is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)