化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder or crystals
顏色
white to light yellow
mp
151 °C
溶解度
ethanol: 25-26 mg/mL, clear, colorless
抗生素活性譜
neoplastics
作用方式
enzyme | inhibits
起源
Daiichi-Sankyo
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H][C@]12[C@H](CCC=C1C=C[C@H](C)[C@@H]2CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)OC(=O)[C@@H](C)CC
InChI
1S/C23H34O5/c1-4-14(2)23(26)28-20-7-5-6-16-9-8-15(3)19(22(16)20)11-10-18-12-17(24)13-21(25)27-18/h6,8-9,14-15,17-20,22,24H,4-5,7,10-13H2,1-3H3/t14-,15-,17+,18+,19-,20-,22-/m0/s1
InChI 密鑰
AJLFOPYRIVGYMJ-INTXDZFKSA-N
基因資訊
human ... HMGCL(3155) , HMGCR(3156)
rat ... Hmgcr(25675)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
生化/生理作用
包裝
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
其他客户在看
商品
Cholesterol synthesis regulation by dietary levels, LDL receptors control lipid-rich LDL particle transport in cells.
肝脏中胆固醇的合成量由饮食中的胆固醇水平来严格调节。LDL受体调节富含脂质的低密度脂蛋白(LDL)颗粒的细胞转运。
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
相关内容
Terpenes comprise the largest and most diverse class of secondary metabolites; approximately 55,000 compounds have been identified to date.