Merck
RNB700
Sigma-Aldrich
GenElute 血浆/血清 RNA 纯化大型试剂盒
greener alternative
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 REACTIONS
$613.00
$613.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
10 REACTIONS
$613.00
About This Item
UNSPSC代码:
41105600
NACRES:
NA.52
$613.00
请联系客服了解存货情况
环保替代产品特性
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
环保替代产品分类
运输
ambient
储存温度
room temp
相关类别
一般描述
Sigma GenElute血浆/血清RNA大提试剂盒提供了一种快速、可靠、可重复和简单的程序,可从2 mL至5 mL的小血浆/血清输入物中分离游离RNA和外泌体RNA,不同的试剂盒格式可处理不同起始量的血浆/血清。净化是基于旋转柱色谱,使用Sigma专有的树脂分离矩阵。该试剂盒旨在分离所有大小的游离RNA(包括microRNA)以及所有大小的外泌体RNA。Sigma的GenElute Plasma/Serum RNA Purification Maxi Kit与其他试剂盒相比具有明显的优势,因为它们不需要苯酚/氯仿或任何蛋白酶处理。使用这些试剂盒可以从新鲜或冷冻的样本中分离出RNA。此外,试剂盒允许用户洗脱到10 μL至100 μL不等体积的洗脱液中。游离和外泌体RNA的典型产量因起始样本而异,毕竟血浆和血清中的RNA数量取决于个体健康状况。通常情况下,血浆或血清RNA的RNA产量变化很大(范围1至100 ng/mL)。
  • 分离所有大小的游离和外泌体RNA,包括microRNA
  • 多功能血浆/血清起始量范围从 2 mL至5 mL
  • 无酚提取
  • 无载体RNA
  • 将游离RNA和外泌体RNA浓缩到50 μL至100 μL不等体积的洗脱液中
  • 在35-40分钟内纯化出高质量的RNA
应用
  • 逆转录qPCR
  • 逆转录PCR
  • Northern印迹杂交
  • RNase保护和引物延伸
  • 表达阵列分析
  • miRNA阵列
  • RNA-Seq
  • Nanostring
  • Fluidigm
  • 液滴/数字PCR
单位定义
制备
法律信息
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)