Merck
RDD018
Sigma-Aldrich
MOPS 钠盐
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99.5%
别名:
3-(N-吗啉基)丙磺酸 钠盐, 4-吗啉丙磺酸 钠盐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 G
$222.00
500 G
$677.00
1 KG
$1,190.00
$222.00
预计发货时间2025年3月07日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 G
$222.00
500 G
$677.00
1 KG
$1,190.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H14NNaO4S
CAS号:
分子量:
231.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
$222.00
预计发货时间2025年3月07日详情
获取大包装报价
等級
anhydrous
品質等級
產品線
Redi-Dri
化驗
≥99.5%
形狀
powder
品質
free-flowing
雜質
≤5% water (Karl Fischer)
有用的pH值範圍
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
溶解度
water: 33 % (w/w), clear, colorless
吸收
≤0.05 at 290 nm at 33 % (w/w)
SMILES 字串
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S.Na/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h1-7H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.