Merck
RAB0326
Sigma-Aldrich
C-肽EIA试剂盒
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
别名:
C-Peptide
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 KIT
$767.00
$767.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 KIT
$767.00
About This Item
UNSPSC代码:
41116158
NACRES:
NA.32
$767.00
请联系客服了解存货情况
种属反应性
human, mouse, rat
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
技术
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
输入
sample type plasma
sample type cell lysate
sample type culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 772 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 ng/mL
检测方法
colorimetric
运输
wet ice
储存温度
−20°C
基因信息
human ... INS(3630)
一般描述
C肽酶免疫分析(EIA)试剂盒是基于竞争酶免疫分析原理的体外定量检测C肽的方法。EIA-CPE-1仅检测C肽,不检测胰岛素A或B链。
免疫原
C-肽,合成肽
应用
仅供研究使用。不可用于诊断操作。
请参考附带的一般ELISA试剂盒操作程序(夹心、竞争性 & 间接ELISA)
生化/生理作用
C肽通过抑制核因子-κB(NF-κB)途径抑制高糖条件下的内皮功能障碍。实验研究表明,对1型糖尿病患者延长生理浓度的C肽剂量可通过中断转化生长因子β1(TGF-β1)和肿瘤坏死因子α(TNFα)信号传导途径来最大程度地减少糖尿病引起的并发症,例如肾小球肥大和系膜基质扩张。C肽通过收缩入球小动脉、扩张出球小动脉和抑制肾小管重吸收减少糖尿病诱导的肾小球高滤过。[1][2]C肽在肾脏病理生理中也起着至关重要的作用。[2]C肽与可能与G蛋白偶联的细胞表面受体结合。这种相互作用刺激了各种细胞功能,例如增加细胞内Ca2+ 浓度,增强PI3-K(磷酸肌醇3激酶)活性,增加内皮一氧化氮合酶(eNOS)转录以及激活Na+/K+ ATPase和促分裂原活化的蛋白激酶(MAPK)信号通路。[3]
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • RABHRP3HRP-Streptavidin化学品安全说明书
象形图
Corrosion
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Met. Corr. 1
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Human C-peptide antagonises high glucose-induced endothelial dysfunction through the nuclear factor-kappaB pathway.
Luppi P, et al.
Diabetologia, 51(8), 1534-1543 (2008)
C-Peptide: the missing link in diabetic nephropathy?
Nordquist L and Wahren J
The Review of Diabetic Studies : RDS, 6(3), 203-210 (2009)
Intracellular signalling by C-peptide.
Hills CE and Brunskill NJ
Experimental Diabetes Research (2008)