主要文件
R115-500
Sigma-Aldrich
Rat Fibroblast Basal Medium (500 ml)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EACH
$122.00
$122.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
选择尺寸
变更视图
1 EACH
$122.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352207
NACRES:
NA.71
$122.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
表单
liquid
质量水平
保质期
1 yr
制造商/商品名称
Cell Applications, Inc
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
一般描述
Basal Medium without Growth Supplement
质量
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
制备说明
contained in protocol
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)