Merck
PZ0306
Sigma-Aldrich
PF-6808472
≥98% (HPLC)
别名:
4- {4- [4-(5-环丙基-1H-吡唑-3-基氨基)-6-丙-2-炔基氨基甲酰基-嘧啶-2-基]-哌嗪-1-基甲基}-苯磺酰氟, XO44
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 MG
$159.00
25 MG
$642.00
$159.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 MG
$159.00
25 MG
$642.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H27FN8O3S
分子量:
538.60
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
$159.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
获取大包装报价
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
F[S](=O)(=O)c1ccc(cc1)CN2CCN(CC2)c3nc(cc(n3)C(=O)NCC#C)Nc4n[nH]c(c4)C5CC5
InChI
1S/C25H27FN8O3S/c1-2-9-27-24(35)21-15-22(29-23-14-20(31-32-23)18-5-6-18)30-25(28-21)34-12-10-33(11-13-34)16-17-3-7-19(8-4-17)38(26,36)37/h1,3-4,7-8,14-15,18H,5-6,9-13,16H2,(H,27,35)(H2,28,29,30,31,32)
InChI 密鑰
ZBSPMOBILDLOCV-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
PF-6808472是一种适用于点击化学的细胞渗透性共价探针,可用于测量完整细胞中的激酶选择性。PF-6808472含有磺酰氟基团,可与激酶ATP结合位点内的保守赖氨酸残基反应。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Qian Zhao et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(2), 680-685 (2017-01-05)
Protein kinases comprise a large family of structurally related enzymes. A major goal in kinase-inhibitor development is to selectively engage the desired kinase while avoiding myriad off-target kinases. However, quantifying inhibitor interactions with multiple endogenous kinases in live cells remains