一般描述
用于同时裂解血液或骨髓样本中的细胞和稳定核酸。
应用
用于血液/骨髓的 RNA/DNA 稳定试剂预期用于一般实验室使用,并有助于采集用于核酸分离的样本。当加入到血液或骨髓样本中时,它能够裂解细胞并同时灭活核酸酶。除了提供从采集部位到实验室的安全运输外,试剂还可作为有效的长期保存剂,在 –15 至 –25°C下保护核酸,直至将来分析。
易于使用的试剂通过确保核酸酶的完全和即刻失活,增加了核酸检测的准确性。采集时,将 1份血液样本或骨髓穿刺液加入到 10 份试剂中,因此所需的试剂计算量达到最低。
易于使用的试剂通过确保核酸酶的完全和即刻失活,增加了核酸检测的准确性。采集时,将 1份血液样本或骨髓穿刺液加入到 10 份试剂中,因此所需的试剂计算量达到最低。
质量
在以下模型系统中对试剂进行功能测试:在 5 mL 正常人血液中检测相当于 5 个黑色素瘤细胞的体积。
纯化 5 pg MelJu 细胞 mRNA 后,加入 5 mL 新鲜正常人血制备的裂解物中,用 RNA/DNA 稳定试剂稳定血液/骨髓后,通过 RT-PCR 检测酪氨酸酶 mRNA 的回收率。用血液/骨髓 mRNA 分离试剂盒从稳定裂解物中纯化 mRNA。
注 :5 pg 的 MelJu 细胞 mRNA 相当于约 5 个黑色素瘤细胞。
纯化 5 pg MelJu 细胞 mRNA 后,加入 5 mL 新鲜正常人血制备的裂解物中,用 RNA/DNA 稳定试剂稳定血液/骨髓后,通过 RT-PCR 检测酪氨酸酶 mRNA 的回收率。用血液/骨髓 mRNA 分离试剂盒从稳定裂解物中纯化 mRNA。
注 :5 pg 的 MelJu 细胞 mRNA 相当于约 5 个黑色素瘤细胞。
制备说明
用于血液/骨髓的 RNA/DNA 稳定试剂含有强蛋白变性剂(例如,硫氰酸胍)、洗涤剂和还原剂,以完成瞬时细胞裂解和核酸酶灭活。稳定核酸,准备运回实验室,使用血液/骨髓 mRNA 分离试剂盒进行分离。
裂解物可立即使用,在 + 2 至 + 8°C 下储存一天,或在-15 至-25°C下储存长达 1 年。500 mL 足以稳定总共 50 mL 全血或骨髓抽吸物。
裂解物可立即使用,在 + 2 至 + 8°C 下储存一天,或在-15 至-25°C下储存长达 1 年。500 mL 足以稳定总共 50 mL 全血或骨髓抽吸物。
其他说明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
补充剂危害
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
No data available
闪点(°C)
No data available