主要文件
PG240200
Supelco
可控孔径玻璃-无涂层
nominal diameter 240 Å, 120-200 mesh
别名:
玻璃,可控孔径
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 CC
$2,310.00
$2,310.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
50 CC
$2,310.00
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
41115716
NACRES:
SB.52
$2,310.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
powder
技术
LPLC: suitable
基质
Silica
基质活性基团
polymer
粒径
120-200 mesh
孔径
240 Å nominal diameter
分离技术
size exclusion (SEC)
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)