Merck
M062000
Sigma-Aldrich
氨基取代的寡核苷酸
pore size 500 Å, 30-40 μmol/g
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.51
品質等級
種類
for DNA synthesis
產品線
Proligo Reagents
孔徑
500 Å
&lambda ;
conforms (UV/VIS Identity)
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Amino-ON CPG可用于在寡核苷酸的3′-端引入一个共价结合的原生氨基基团。它包含一个受保护的己基氨基基团。在用于裂解和去保护载体上寡核苷酸的碱性条件下,游离氨基被释放出来,而己基氨基基团则仍与寡核苷酸相连。Amino-ON CPG还包含一个DMT保护基团,该基团在第一个合成周期中被去除。寡核苷酸的合成方式与装载核苷的CPG相同,无需改变合成中的任何试剂。 Amino-ON CPG可用于将生物素、荧光素或其他修饰剂和报告基团与寡核苷酸的3′-端偶联,或将寡核苷酸附着到表面上。Proligo的Amino-ON CPG结合了温和条件下的裂解和去保护的高级特性,同时保持了3′-端修饰的完整性,并具有高合成产率。
特點和優勢
  • 它引入了一个与C6连接子相连的原生氨基基团
  • 与标准磷酰胺试剂和合成条件 完全兼容
  • 可用于DNA和RNA,以及5′-寡核苷酸修饰, 如荧光素或生物素,以及硫代DNA寡核苷酸的合成。
  • 与dG(dmf)快速去保护化学法兼容: 寡核苷酸可在55°C的浓氨水中从载体上裂解并去保护, 仅需2小时
  • 提供均一孔径多孔玻璃载体的所有优点。
  • DMT保护方式与标准装载核苷的CPG相同。
法律資訊
本产品及其用途涵盖于美国专利号 7,329,515 中
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)