Merck
P8741
Sigma-Aldrich
Nunc® MicroWell 96 孔聚苯乙烯板
Nunclon® Delta, black, well volume 400 μL, case of 50 ea
别名:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates, ELISA plates, fluorescence-based cell assay plates, immunoassay plates
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 EA
$574.00
$574.00
国内现货,预计发货时间2025年4月04日详情
选择尺寸
变更视图
50 EA
$574.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122107
NACRES:
NB.22
$574.00
国内现货,预计发货时间2025年4月04日详情
物料
black
flat bottom black polystyrene wells
polystyrene
无菌性
sterile
特点
lid
pinchbar design
包装
case of 50 ea
制造商/商品名称
Nunc 137101
板长度 × 宽度
128 mm × 86 mm
尺寸
96 wells
孔体积
400 μL
工作体积
250 μL
适用性
suitable for (fluorescence-based cell assays)
吸附类型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • 白板提供最大的反射、最小的自发荧光和自动发光
  • 在荧光分析中,黑色平板提供最小的背景和光散射
  • 无毒白色或黑色平板配有透明盖
  • 平底孔边缘凸起降低交叉污染风险
  • 低串扰
  • Nunclon ® Δ基于细胞的分析
  • 工作体积范围:50-250μl/孔
  • 适用于基于荧光的细胞分析
法律信息
MicroWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc-Immuno is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)