Merck
P8491
自动化用Nunclon ® 微孔板
96 well (with lid), round bottom clear wells
别名:
automation 96 well plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122107
NACRES:
NB.22
材料
clear polystyrene
polystyrene
round bottom clear wells
無菌
sterile
特點
lid
包裝
pack of 50 (individually wrapped)
製造商/商標名
Nunc 163320
最大體積
300 μL
尺寸
96 wells
孔最大容積
300 μm
有效容積
250 μL
顏色
clear
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • 标准96孔接触面符合SBS指导原则
  • 高凸缘是机器人和自动化的理想选择
  • Nunclon Delta表面确保一致的最佳细胞附着和生长
  • 采用密封盖,确保样品保护和防止蒸发
  • 高边缘可最大限度地减少交叉污染的风险
  • 可堆叠,方便且节省空间
法律資訊
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries