Merck
P7252
Sigma-Aldrich
磷烯醇丙酮酸 三环己铵盐
≥98% (enzymatic), powder
别名:
2-(膦酰氧基)-2-丙烯酸 三环己铵盐, PEP-3CHA, 磷烯醇丙酮酸 三环己胺盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H5O6P · 3C6H13N
CAS号:
分子量:
465.56
Beilstein:
3752336
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.83
product name
磷烯醇丙酮酸 三环己铵盐, ≥98% (enzymatic)
化驗
≥98% (enzymatic)
形狀
powder
溶解度
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.NC3CCCCC3.OC(=O)C(=C)OP(O)(O)=O
InChI
1S/3C6H13N.C3H5O6P/c3*7-6-4-2-1-3-5-6;1-2(3(4)5)9-10(6,7)8/h3*6H,1-5,7H2;1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8)
InChI 密鑰
MJKYGUXBFYGLLM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
磷酸烯醇式丙酮酸是一种多功能性小分子。它在代谢中起重要作用。
應用
磷酸烯醇式丙酮酸三环己胺盐已被用于:
  • 丙酮酸激酶和乳酸脱氢酶的酶动力学分析
  • Zobellia galactanivorans细菌果糖激酶活性测定的反应混合物
  • 发光法,通过测量增加的光输出测定ADP含量
生化/生理作用
磷酸烯醇式丙酮酸具有较高的磷酸基团转移潜能。磷酸烯醇式丙酮酸 (PEP) 在PEP:糖磷酸转移酶系统 (PTS) 中起重要作用,该系统介导细菌糖类的磷酸化和跨膜转运。它可通过PEP变位酶的催化生成天然膦酸酯。它在细胞壁肽聚糖的生物合成中起着重要作用。
磷烯醇丙酮酸(PEP)参与糖酵解和糖异生。在糖酵解中,PEP被丙酮酸激酶代谢,产生丙酮酸。在植物中,PEP参与芳香族氨基酸的形成以及碳固定途径。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Determination of Fructokinase Activity from Zobellia galactanivorans
Groisillier A and Tonon T
Bio-protocol, 5(21), e1633-e1633 (2015)
Jan Niemann et al.
Free radical biology & medicine, 102, 174-187 (2016-11-29)
Mitochondrial dysfunction affects liver metabolism, but it remains unclear whether this interferes with normal liver aging. We investigated several mitochondrial pathways in hepatocytes and liver tissue from a conplastic mouse strain compared with the control C57BL/6NTac strain over 18 months
Structural basis for kinase-mediated macrolide antibiotic resistance
Fong DH, et al.
Structure, 25(5), 750-761 (2017)
Secretion from dense granules
Methods in Molecular biology: Platelets and Megakaryocytes, volume 1, functional assays, 89-91 (2004)
Synthesis of phosphoenol pyruvate (PEP) analogues and evaluation as inhibitors of PEP-utilizing enzymes
Garcia-Alles LF and Erni B
European Journal of Biochemistry, 269(13), 3226-3236 (2002)