Merck
N7004
Sigma-Aldrich
β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 水合物
greener alternative
≥96.5% (HPLC), ≥96.5% (spectrophotometric assay), from yeast
别名:
β-DPN, β-NAD, DPN, NAD, 二磷酸吡啶核苷酸, 辅酶, 辅酶 1, 辅酶 A
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 MG
$84.10
1 G
$230.00
5 G
$795.00
10 G
$1,350.00
25 G
$2,890.00
$84.10
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 MG
$84.10
1 G
$230.00
5 G
$795.00
10 G
$1,350.00
25 G
$2,890.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H27N7O14P2 · xH2O
CAS号:
分子量:
663.43 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
eCl@ss:
39200202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.55
$84.10
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
生物源
yeast
品質等級
化驗
≥96.5% (HPLC)
≥96.5% (spectrophotometric assay)
形狀
powder
環保替代產品評分
old score: 56
new score: 20
Find out more about DOZN™ Scoring
環保替代產品特色
Waste Prevention
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
顏色
white to off-white
應用
metabolomics
環保替代類別
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
NC1=NC=NC2=C1N=CN2.O[C@@H]3[C@@H](COP(O)(OP(OC[C@@H](O4)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)=O)OC[C@@H]3O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
InChI 密鑰
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
我们竭诚为您带来满足绿色替代产品四大类别要求的替代产品。本品属于重新设计产品类别,在“防止废弃物”、“危险性较小的化学合成”、“更安全的溶剂和助剂”、“使用可再生原料”和“本质更安全的化学成分,以预防事故”绿色化学原则方面取得了重大改进。 点击此处查看其 DOZN 记分卡。
烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD)是一种必需的辅酶,这一特性令其超越“电子载体”的传统角色,影响各种细胞过程。在细胞生物学中,NAD 是电子传递链中的关键电子受体,促使细胞′的主要能源ATP的生成。这种电子流动维持了基本的细胞维护和复杂信号传导途径。除了能量方面的作用以外,NAD 可用作动态信号传导分子,控制了细胞对多种刺激的反应。NAD浓度的变动会引发DNA修复、基因表达和细胞死亡中的事件,使得细胞适应应激并维持稳态。
在生物化学研究中,NAD 是sirtuins、多聚ADP核糖聚合酶和cADP核糖合成酶等酶所必需的辅酶。这些酶的催化活性依赖于NAD+,它们影响多个过程,如蛋白质脱乙酰、DNA修复和细胞信号传导。在代谢组学中,NAD在代谢途径中起到关键作用,这一点令其成为全面理解细胞代谢的关键焦点。NAD 参与其它复杂细胞过程,可作为ADP-核糖基化的底物—,核糖基化是影响蛋白质功能的翻译后修饰。 它也可作为环ADP核糖的前体,环ADP核糖是涉及钙动员 (calcium mobilization)和细胞通讯的第二信使分子。NAD研究为多个领域(包括老化)带来希望,目前研究人员在积极进行老化研究。研究也探索了它对神经退行性疾病和代谢失调的影响。
應用
β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸水化物已用于:
  • 制备用于NAD+代谢组学研究的 NAD+ 标准溶液[1]
  • 作为MurI 测定反应部分混合物的成分用于谷氨酸消旋酶反应[2]
  • 作为显色染色液的成分用于斑马鱼胚胎的染色[3]
生化/生理作用
电子受体
特點和優勢
用途广泛,适用于各种实验室和研究应用。
包裝
根据固体质量包装。
準備報告
配制溶液时可能有必要进行温和加热和超声处理。
其他說明
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
本品是普通型 NAD。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Justine Bellier et al.
Cell reports, 30(5), 1400-1416 (2020-02-06)
The use of cetuximab anti-epidermal growth factor receptor (anti-EGFR) antibodies has opened the era of targeted and personalized therapy in colorectal cancer (CRC). Poor response rates have been unequivocally shown in mutant KRAS and are even observed in a majority
Ana P Gomes et al.
Cell, 155(7), 1624-1638 (2013-12-24)
Ever since eukaryotes subsumed the bacterial ancestor of mitochondria, the nuclear and mitochondrial genomes have had to closely coordinate their activities, as each encode different subunits of the oxidative phosphorylation (OXPHOS) system. Mitochondrial dysfunction is a hallmark of aging, but
Jeerus Sucharitakul et al.
The Journal of biological chemistry, 288(49), 35210-35221 (2013-10-17)
3-Hydroxybenzoate 6-hydroxylase (3HB6H) from Rhodococcus jostii RHA1 is an NADH-specific flavoprotein monooxygenase that catalyzes the para-hydroxylation of 3-hydroxybenzoate (3HB) to form 2,5-dihydroxybenzoate (2,5-DHB). Based on results from stopped-flow spectrophotometry, the reduced enzyme-3HB complex reacts with oxygen to form a C4a-peroxy
Juhyung Lee et al.
Scientific reports, 8(1), 13676-13676 (2018-09-14)
Cyclin-dependent kinase 5 (CDK5) plays a pivotal role in neural development and neurodegeneration. CDK5 activity can be regulated by posttranslational modifications, including phosphorylation and S-nitrosylation. In this study, we demonstrate a novel mechanism by which the acetylation of CDK5 at
Brian J North et al.
The EMBO journal, 33(13), 1438-1453 (2014-05-16)
Mice overexpressing the mitotic checkpoint kinase gene BubR1 live longer, whereas mice hypomorphic for BubR1 (BubR1(H/H)) live shorter and show signs of accelerated aging. As wild-type mice age, BubR1 levels decline in many tissues, a process that is proposed to
商品
血清素(5-羟色胺)主要存在于三种主要细胞类型中:i)中杻神经系统(CNS)和肠肌间神经丛中的血清素能神经元,ii)胃肠道粘膜中的肠嗜铬细胞,和iii)血小板。血清素的代谢主要通过外部线粒体膜酶单胺氧化酶(MAO)进行,它以两种分子亚型存在,分别称为MAO-A和MAO-B。
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf