Merck
P6366
Nunc ® MaxiSorp 384 孔板
384 well plate, clear, polystyrene, 120ul/well, pinchbar design, 30/cs
别名:
384 多孔板, 384 孔微孔板, 384 孔微量滴定板, 384 孔板, 免疫测定板, 酶标板
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
30 EA
$607.00
$607.00
国内现货,预计发货时间2025年4月07日详情
选择尺寸
变更视图
30 EA
$607.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122107
NACRES:
NB.15
$607.00
国内现货,预计发货时间2025年4月07日详情
物料
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
无菌性
non-sterile
特点
lid: no
包装
case of 30 ea (internal packs of 10)
制造商/商品名称
Nunc 464718
最大体积
120 μL
板长度 × 宽度
128 mm × 86 mm
尺寸
384 wells
孔最大体积
120 μm
工作体积
100 μL
适用性
suitable for (colorimetric assays, sample storage; luminescence and fluorescence assays, ELISA)
吸附类型
(MaxiSorp surface)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
ELISA 用 MaxiSorp
  • 占地面积与 96 孔板相同
  • 工作体积范围 10-100μL
  • 与机器人、自动阅读器和液体处理系统兼容
  • 检测试剂盒微型化可提高生产率并降低成本
  • 用于光学清晰度和样品回收率的 C 孔
  • 降低孔间污染风险
  • 优化微孔的机械操作
  • 白板和黑板将串扰降至最低
  • 圆形方孔消除毛细作用(毛细管操作)
  • 光学读取平底
  • 优化闪烁计数
  • 黑色 384 孔板降低背景荧光,最大限度减少背光散射
  • 白色 384 孔板最大限度地反射信号,同时保持低背景
  • 透明 384 孔板,光学清晰,便于读出
法律信息
MaxiSorp is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)