Merck
CLS3700
Corning® 384微孔板
clear polystyrene, flat bottom, non-sterile, lid: no, case of 100
别名:
384 multiwell plates, 384 well low volume plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates, 384 well tissue culture treated plates
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.15
材料
clear bottom
clear polystyrene
flat bottom
無菌
non-sterile
特點
lid: no
skirt
包裝
case of 100
製造商/商標名
Corning 3700
孔容積
112 μL
孔有效容積
20-80 μL
384 wells
顏色
clear
結合類型
high binding surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Corning® 384 孔微孔板非常适合于免疫测定
  • 高结合表面结合含有离子团和/或疏水区域的中等(>10kD)和大生物分子
  • ELISA 微孔板的结合能力约为 400 至 500ng IgG/cm²
  • 标准微孔板规格和尺寸
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.