P6285
17α,20β-Dihydroxy-4-pregnen-3-one
crystalline
别名:
17α,20β-Dihydroxyprogesterone, 17α-Hydroxy-20β-dihydroprogesterone, 4-Pregnene-17α,20β-diol-3-one, Maturation Inducing hormone (MIF)
About This Item
推荐产品
生物来源
synthetic (organic)
方案
≥98% (HPLC)
表单
crystalline
溶解性
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
运输
ambient
储存温度
room temp
SMILES字符串
O=C1CC[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)[C@@H](C)O)=C1
InChI
1S/C21H32O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h12-13,16-18,22,24H,4-11H2,1-3H3/t13-,16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
InChI key
MASCESDECGBIBB-FSHQYNQFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
生化/生理作用
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)