选择尺寸
$136.00
选择尺寸
About This Item
$136.00
推荐产品
生物来源
horseradish
类型
Type X
表单
ammonium sulfate suspension
比活
≥225 units/mg protein (biuret, using pyrogallol)
分子量
~44 kDa
浓度
≥1.0 mg/mL
吸光度比值
RZ 2.5-3.5
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
InChI key
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
生化/生理作用
单位定义
外形
制备说明
分析说明
其他说明
底物
抑制剂
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Resp. Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Discover our peroxidase from horseradish enzymes, products, substrates, and inhibitors for your ELISA, immunoassay, and protein application needs.
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
以硫酸铵悬浮液形式提供的酶的使用指南
实验方案
Reinheitszahl (RZ) is the ratio of absorbance due to hemin (A403, Soret region) to absorbance due to protein (A275).
To standardize a procedure for the assay of Peroxidase using 2,2'-Azino-bis(3-Ethylbenzthiazoline-6-Sulfonic Acid) as a substrate.
This procedure is for the determination of Peroxidase enzymatic activity using Pyrogallol as the substrate.
该实验程序用于使用连苯三酚作为底物测定过氧化物酶的酶活性。