文件
516531
Sigma-Aldrich
辣根过氧物酶,1 X 25KU
别名:
辣根过氧物酶,1 X 25KU
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.54
形狀
lyophilized solid
品質等級
比活性
≥200 U/mg
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
溶解度
0.1 M phosphate, pH 6.0-7.0: 5 mg/mL
吸光率
RZ3.0
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
InChI 密鑰
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
一般說明
注意:1 KU = 1000 单位。
适用于与蛋白质和抗体偶联,并作为免疫组织化学染色中的细胞化学标记物。
适用于与蛋白质和抗体偶联,并作为免疫组织化学染色中的细胞化学标记物。最适pH为7.0。
警告
毒性:标准处理(A)
單位定義
一个单位定义为在20°C、pH 6.0条件下每分钟催化生产1 mg紫没食子素的酶量。
重構
复溶后,分装并冷冻保存(4°C)。储备液可在4°C最长稳定1年。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1