产品线
BioXtra
表单
powder
杂质
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
颜色
white to off-white
溶解性
H2O: 0.5 M, clear, colorless
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
痕量阳离子
Al: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.01%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
InChI
1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1
InChI key
FAPWYRCQGJNNSJ-UBKPKTQASA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
生化/生理作用
物理属性
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)