Merck
P5155
Sigma-Aldrich
D -泛酸 半钙盐
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
别名:
(R)-(+)-N-(2,4-二羟基-3,3-二甲基-1-氧代丁基)-β-丙氨酸 半钙盐, D-泛酸钙, 维生素B5
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 G
$184.00
500 G
$520.00
$184.00
国内现货,预计发货时间2025年4月08日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 G
$184.00
500 G
$520.00
About This Item
线性分子式:
HOCH2C(CH3)2CH(OH)CONHCH2CH2CO2 ·1/2Ca
CAS号:
分子量:
238.27
Beilstein:
3769272
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352205
eCl@ss:
34058012
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.75
$184.00
国内现货,预计发货时间2025年4月08日详情
获取大包装报价
生物来源
synthetic (organic)
产品线
BioReagent
方案
≥98% (TLC)
表单
powder
分子量
Mw 238.27 g/mol
技术
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
颜色
white to off-white
pH值(酸碱度)
7.0-8 (25 °C, 50 g/L)
溶解性
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
InChI
1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1
InChI key
FAPWYRCQGJNNSJ-UBKPKTQASA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
D-泛酸的主要来源是植物和微生物,例如大肠杆菌[1]该物质可溶于水[2],加热时非常稳定。[3]
应用
D-泛酸半钙盐已被用于以下情形:
  • FMX-turbodoma衍生介质组分[2]
  • DMEM(Dulbecco′s改良培养基)/F-12补充剂,用于细胞增殖[4]
  • 前脂肪细胞介质补充剂[5]
辅酶 A生物合成中的前体。
生化/生理作用
和辅酶A (CoA)一样,D-泛酸是酰基载体蛋白质的前体。[1]这些必需辅助因素[1]涉及脂肪、蛋白质和碳水化合物代谢。它也参与乙酰胆碱神经递质的行程。D-泛酸不但是营养源,而且通过介导抗体形成发挥免疫功能。D-泛酸支持肾上腺皮质酮的生产。它对于肾上腺活性至关重要。[3]
物理属性
由于游离酸具有不稳定的吸湿性,因此使用了钙盐。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Stopping the Clock, 184-184 (2003)
3T3-L1 cells and perivascular adipocytes are not equivalent in amine transporter expression
Ismail A, et al.
Febs Letters, 591(1), 137-144 (2017)
LipiD-QuanT: a novel method to quantify lipid accumulation in live cells.
Varinli H, et al.
Journal of Lipid Research, 56(11), 2206-2216 (2015)
The role of vitamins and amino acids on hybridoma growth and monoclonal antibody production
Ducommun P, et al.
Cytotechnology, 37(2), 65-73 (2001)
Organisation of the pantothenate (vitamin B5) biosynthesis pathway in higher plants
Ottenhof HH, et al.
The Plant Journal, 37(1), 61-72 (2004)