推荐产品
mp
203 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
CC(O)=O.Nc1ccc(cc1)C(\c2ccc(N)cc2)=C3\C=CC(=N)C=C3
InChI
1S/C19H17N3.C2H4O2/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;1-2(3)4/h1-12,20H,21-22H2;1H3,(H,3,4)
InChI key
YIXIVOYGLPFDCY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
本品为纯净物,是常称作碱性品红的混合物的主要成分。
法律信息
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
替代产品