主要文件
P4647
Sigma-Aldrich
Poly-L-tryptophan
mol wt 1,000-5,000
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
分子量
1,000-5,000
储存温度
−20°C
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
InChI key
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
Molecular weights based on viscosity. Also assayed by MALLS
其他说明
有关聚氨基酸的其他技术信息,请访问 聚氨基酸常见问题解答资源
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)