Merck
303518
Sigma-Aldrich
氧化钽(V)
99% trace metals basis
别名:
五氧化钽
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ta2O5
CAS号:
分子量:
441.89
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
99% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: tantalum
密度
8.2 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
battery manufacturing
SMILES 字串
O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
InChI
1S/5O.2Ta
InChI 密鑰
PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
五氧化二钽本质上是一种电介质,因此可用在电子工业中制造电容器。
應用
氧化钽与栅极介电结构中的硅混合。它可用于合成六方填充的介孔氧化钽分子筛。研究表明,氧化钽薄膜的离子束溅射沉积可能应用于光学涂层。它可用于制造透镜和电子电路的光学玻璃。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Effects of oxygen content on the optical properties of tantalum oxide films deposited by ion-beam sputtering.
H Demiryont et al.
Applied optics, 24(4), 490-490 (1985-02-15)
Synthesis and characterization of hexagonally packed mesoporous tantalum oxide molecular sieves.
Antonelli DM and Ying JY
Chemistry of Materials, 8(4), 874-881 (1996)
Intermixing at the tantalum oxide/silicon interface in gate dielectric structures.
Alers GB, et al.
Applied Physics Letters, 73(11), 1517-1519 (1998)