Merck
P5530
Sigma-Aldrich
酚红 钠盐
Powder
别名:
苯酚磺酞 钠盐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$106.00
25 G
$349.00
50 G
$595.00
$106.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$106.00
25 G
$349.00
50 G
$595.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H13NaO5S
CAS号:
分子量:
376.36
Beilstein:
6260026
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.47
$106.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
产品名称
酚红 钠盐, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
产品线
BioReagent
质量水平
表单
powder
技术
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
颜色
red to very dark red
visual transition interval
6.8-8.2, yellow to red
mp
285 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 1 mg/mL
εmax
31.62 at 423 nm in 0.1 M phosphate buffer
适用性
suitable for (Suitable for use as a pH indicator)
应用
diagnostic assay manufacturing
储存温度
room temp
SMILES字符串
[Na+].Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc([O-])cc4
InChI
1S/C19H14O5S.Na/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19;/h1-12,20-21H;/q;+1/p-1
InChI key
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
酚红钠盐(PRSS)是一种水溶性阴离子荧光染料,与酚红相比,它拥有一个连接SO3基团的额外Na离子。它的预期用途是细胞培养应用。酚红溶液在6.4或更低的pH值下为黄色,在8.2或更高的pH值下为红色。
应用
适合作为酸碱指示剂。
酚红钠盐在细胞 培养基中应用广泛,可指示中性至酸性pH 值的变化,并可用作细胞组织培养的pH值标记物。它在细胞培养基中的常用浓度为11 mg/L。在组织培养基中酚红可用作 弱雌激素,特别是在人乳腺 癌细胞中。PRSS在不同培养基中细胞死亡或过度生长的过程中起指示作用。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Ulka Sachdev et al.
Molecular medicine (Cambridge, Mass.), 26(1), 69-69 (2020-07-10)
We previously showed that the autophagy inhibitor chloroquine (CQ) increases inflammatory cleaved caspase-1 activity in myocytes, and that caspase-1/11 is protective in sterile liver injury. However, the role of caspase-1/11 in the recovery of muscle from ischemia caused by peripheral