主要文件
P4238
Sigma-Aldrich
Prion Protein Fragment 106-126 Scrambled Human
≥85% (HPLC), solid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C80H138N26O24S2
分子量:
1912.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.32
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
≥85% (HPLC)
表单
solid
UniProt登记号
储存温度
−20°C
基因信息
human ... PRNP(5621)
Amino Acid Sequence
Asn-Gly-Ala-Lys-Ala-Leu-Met-Gly-Gly-His-Gly-Ala-Thr-Lys-Val-Met-Val-Gly-Ala-Ala-Ala
应用
Control used in the study of the biological activity of prion protein.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)