主要文件
P3880
Sigma-Aldrich
Protamine chloride from salmon
Grade V, Histone, free(Millon test)
别名:
Protamine Chloride
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$770.00
$770.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
选择尺寸
变更视图
5 G
$770.00
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.77
$770.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
生物来源
fish (salmon)
类型
Grade V
表单
solid
杂质
Histone, free (Millon test)
溶解性
H2O: soluble, clear
储存温度
−20°C
应用
Protamine in the form of solid lipid nanoparticles (SLN) promoted transfection with plasmid DNA more efficiently and with less cytotoxicity than comparable SLNs composed of Esterquat-1.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)