Merck
P3449
Sigma-Aldrich
弗罗利辛 二水合物
from apple wood, ≥99% (HPLC)
别名:
1-[2-(β-D-吡喃葡糖基氧)-4,6-二羟基苯基]-3-(4-羟基苯基)-1-丙酮, 根皮素2′-β-D-吡喃葡萄糖苷, 根皮素2′-β-D-葡萄糖苷, 根皮苷 二水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H24O10 · 2H2O
CAS号:
分子量:
472.44
Beilstein:
66621
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
生物源
apple wood
品質等級
化驗
≥99% (HPLC)
形狀
powder
mp
113-114 °C (lit.)
SMILES 字串
O.O.OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)cc(O)c2C(=O)CCc3ccc(O)cc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H24O10.2H2O/c22-9-16-18(27)19(28)20(29)21(31-16)30-15-8-12(24)7-14(26)17(15)13(25)6-3-10-1-4-11(23)5-2-10;;/h1-2,4-5,7-8,16,18-24,26-29H,3,6,9H2;2*1H2/t16-,18-,19+,20-,21-;;/m1../s1
InChI 密鑰
XQWBNXSENPTIDY-YXMARJSJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
根皮苷二水合物已被用作:
  • Na+-葡萄糖协同转运抑制剂,检测其降血糖作用。
  • 己糖载体抑制剂,防止悬铃木细胞中葡萄糖衍生物2-(N-7-硝基-2,1,3-苯并恶二唑-4-氨基)-2-脱氧葡萄糖 (2-NBDG) 的摄取。
  • 胚胎心肌细胞系H9C2中非特异性钠-葡萄糖协同转运蛋白 (SGLT2) 抑制剂,研究其对阿霉素诱导细胞毒性的保护作用。
生化/生理作用
根皮苷是一种葡萄糖苷,存在于苹果树的叶子和根皮中。它还存在于苹果的果皮和果肉中。根皮苷属于二氢查耳酮类化合物。在小肠上皮细胞中,乳糖酶将根皮苷催化成为根皮素和葡萄糖。根皮苷是一种抗糖尿病剂,生物利用率与根皮素相当。
特點和優勢
用于诱导实验性糖尿。
其他說明
二氢查尔酮糖苷被发现存在于苹果树中
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Cells sorted off hiPSC-derived kidney organoids coupled with immortalized cells reliably model the proximal tubule.
Banan Sadeghian, et al.
Communications biology, 6, 483-483 (2023)
Phloridzin, an Apple Polyphenol, Exerted Unfavorable Effects on Bone and Muscle in an Experimental Model of Type 2 Diabetes in Rats
Londzin P, et al.
Nutrients, 10(11), 1701-1701 (2018)
Fernando F Anhê et al.
Gut (2022-08-26)
Bariatric surgery is an effective treatment for type 2 diabetes (T2D) that changes gut microbial composition. We determined whether the gut microbiota in humans after restrictive or malabsorptive bariatric surgery was sufficient to lower blood glucose. Women with obesity and
Existence of two parallel mechanisms for glucose uptake in heterotrophic plant cells
Etxeberria Ed, et al.
Journal of Experimental Botany, 56(417), 1905-1912 (2005)
Phlorizin prevents glomerular hyperfiltration but not hypertrophy in diabetic rats
Malatiali S, et al.
Experimental Diabetes Research, 2008 (2008)
商品
本页面介绍了一篇有关瓦博格效应的文章,以及其如何能够在正常氧气水平下,增强肿瘤细胞中葡萄糖向乳酸的转化。Otto Heinrich Warburg在1924年证明,癌细胞显示出对糖酵解的依赖性增加,以满足他们的能量需求,无论是否有充足的氧气存在。
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.