Merck
P2161
Sigma-Aldrich
促甲状腺素释放激素 乙酸盐
≥97% (HPLC)
别名:
TRH
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H26N6O6
CAS号:
分子量:
422.44
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
≥97% (HPLC)
UniProt登记号
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC(O)=O.NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](Cc2c[nH]cn2)NC(=O)[C@@H]3CCC(=O)N3
基因信息
human ... TRH(7200)
mouse ... Trhr(22045)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
促进垂体前叶生成和分泌促甲状腺素 (TSH)。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)