Merck
P0027
Sigma-Aldrich
恩波吡维铵 双羟萘酸盐 水合物
≥98% (HPLC)
别名:
6-(二甲基氨基)-2-[2-(2,5-二甲基-1-苯基-1H-吡咯-3-基)乙烯基]-1-甲基-4,4′-亚甲基双[3-羟基-2-萘羧酸](2:1)-喹啉, NSC 223622, PP, 恩波吡维铵
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$210.00
50 MG
$822.00
$210.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$210.00
50 MG
$822.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H28N3 · 0.5 C23H14O6 · xH2O
CAS号:
分子量:
575.70 (anhydrous basis)
分類程式碼代碼:
51111800
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
$210.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
获取大包装报价
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
red
溶解度
DMSO: >10 mg/mL
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O.CN(C)c1ccc2[n+](C)c(\C=C\c3cc(C)n(c3C)-c4ccccc4)ccc2c1.CN(C)c5ccc6[n+](C)c(\C=C\c7cc(C)n(c7C)-c8ccccc8)ccc6c5.Oc9c(cc%10ccccc%10c9Cc%11c(O)c(cc%12ccccc%11%12)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C26H28N3.C23H16O6.H2O/c2*1-19-17-21(20(2)29(19)24-9-7-6-8-10-24)11-13-23-14-12-22-18-25(27(3)4)15-16-26(22)28(23)5;24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29;/h2*6-18H,1-5H3;1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29);1H2/q2*+1;;/p-2
InChI 密鑰
FGNOZQNUEDSSTR-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
吡维胺盐水合物在急变期慢性髓性白血病 (BP-CML) [1]和人胚胎肾细胞 (HEK293) 中可作为酪蛋白激酶α (CK1α) 的激动剂。[2]它还可用作维尔姆斯瘤中的β-连环蛋白的抑制剂。[3]
生化/生理作用
恩波吡维铵是一种有效的雄激素受体抑制剂。
恩波吡维铵是一种有效的雄激素受体抑制剂。雄激素受体(AR)是一种核激素受体/转录因子,存在于细胞质中,可被睾丸激素和二氢睾丸激素激活。AR抑制剂对前列腺癌具有潜在的治疗作用;已经发现了其竞争性抑制剂和化学去势方法,但是两种疗法都具有不良的副作用和/或抗药性。通过筛选非竞争性抑制剂,发现了恩波吡维铵 可以作为AR抑制剂。与竞争性抑制剂相比,该化合物不会与AR的配体结合域结合或阻止AR占据DNA,但它能够通过独特的信号传导机制来抑制AR依赖性基因表达。它比传统的竞争性AR拮抗剂更有效,并且与其他AR抑制剂具有协同作用。
特點和優勢
该化合物是受体分类及信号转导手册上核受体(类固醇)页面上的特色化合物。想要浏览手册的其他页面, 请单击此处
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Casein kinase 1alpha-dependent feedback loop controls autophagy in RAS-driven cancers
Cheong JK, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 125(4), 1401-1418 (2015)
Ajay K Verma et al.
Brain sciences, 9(7) (2019-07-13)
Autonomic reflex ascertains cardiovascular homeostasis during standing. Impaired autonomic reflex could lead to dizziness and falls while standing; this is prevalent in stroke survivors. Pulse rate variability (PRV) has been utilized in the literature in lieu of heart rate variability
Pharmacologic inhibition of beta-catenin with pyrvinium inhibits murine and human models of wilms tumor
Polosukhina D, et al.
Oncology Research, 25(9), 1653-1664 (2017)
Pyrvinium selectively targets blast phase-chronic myeloid leukemia through inhibition of mitochondrial respiration
Xiang W, et al.
Testing, 6(32), 33769-33769 (2015)
Stephanie A Henson et al.
Nature communications, 8, 14682-14682 (2017-03-08)
Climate change is expected to modify ecological responses in the ocean, with the potential for important effects on the ecosystem services provided to humankind. Here we address the question of how rapidly multiple drivers of marine ecosystem change develop in
商品
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.
我们可提供多种核受体(类固醇)相关产品,满足您的各类研究需求。