O1639
别名:
3-氧代-N-(四氢-2-氧代-3-呋喃基)-辛酰胺, N-(β-酮辛酰基)-DL-高丝氨酸内酯
O1639-25MG
$182.00
1 of 10
Sigma-Aldrich
O1764
N-(3-氧代辛酰基)-L-高丝氨酸内酯
Supelco
K3255
N-(β-酮己酸)- DL -高丝氨酸内酯
K3007
N-(β-酮己酰)-L-高丝氨酸内酯
O9139
N-(3-氧代十二烷酰基)-L-高丝氨酸内酯
56395
N-己酰基-L-高丝氨酸内酯
O9014
N-(3-氧代癸酰基)-L-高丝氨酸内酯
44558
N -辛酰- L -高丝氨酸内酯
07077
N-(对香豆酰基)-L-高丝氨酸内酯
SML3427
C4-HSL
09945
正丁酰基-DL-高丝氨酸内酯
≥97% (HPLC)
powder
white
chloroform: 50 mg/mL, clear, very faintly yellow
wet ice
−20°C
CCCCCC(=O)CC(=O)NC1CCOC1=O
1S/C12H19NO4/c1-2-3-4-5-9(14)8-11(15)13-10-6-7-17-12(10)16/h10H,2-8H2,1H3,(H,13,15)
FXCMGCFNLNFLSH-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 9
10939
N-庚酰基-DL-高丝氨酸内酯
61698
N-(3-Hydroxyoctanoyl)-DL-homoserine lactone
68873
N-(3-Hydroxydecanoyl)-DL-homoserine lactone
68224
N-十二烷酰-L-高丝氨酸内酯