Merck
N6260
Sigma-Aldrich
4-硝基苯磷酸盐 二(2-氨基-2-乙基-1,3-丙二醇) 盐
≥97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O2NC6H4OP(O)(OH)2 · (C5H14NO2)2
CAS号:
分子量:
457.41
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
化驗
≥97%
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCC(N)(CO)CO.CCC(N)(CO)CO.OP(O)(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
同類產品
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3