Merck
N5387
Sigma-Aldrich
3-(2-Naphthyl)-D-alanine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H13NO2
CAS号:
分子量:
215.25
Beilstein:
4352384
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
N[C@H](Cc1ccc2ccccc2c1)C(O)=O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
3-(2-Naphthyl)-D-alanine is an amino acid derivative that has been used to synthesize cholecystokinin analogues.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Rodriguez, M., et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 26, 245-245 (1991)