Merck
661767
Sigma-Aldrich
2-(2-萘基)乙胺 盐酸盐
97%
别名:
2-(2-萘)乙胺 盐酸盐, 2-萘基乙胺 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$106.00
$106.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$106.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H13N · HCl
CAS号:
分子量:
207.70
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$106.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
226 °C (1st melting event)
241 °C (2nd melting event)
274 °C (3rd melting event)
官能团
amine
SMILES字符串
Cl[H].NCCc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H13N.ClH/c13-8-7-10-5-6-11-3-1-2-4-12(11)9-10;/h1-6,9H,7-8,13H2;1H
InChI key
VJPPXKBLHHCXLG-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)