Merck
MAK352
Sigma-Aldrich
DL-丝氨酸检测试剂盒
sufficient for 100 fluorometric tests
别名:
DL-Serine Quantification Kit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
NACRES:
NA.84
用途
sufficient for 100 fluorometric tests
檢測方法
fluorometric
相關疾病
aging/geriatric diseases; neurological disorders
儲存溫度
−20°C
一般說明
丝氨酸是所有生物在蛋白质生物合成中使用的20种天然存在的氨基酸之一。丝氨酸具有一个手性中心,可以以两种立体异构体(L-丝氨酸和D-丝氨酸)中的任何一种存在。除了其作为蛋白质构件的作用外,L-丝氨酸还充当许多重要生物分子的前体,包括磷脂酰丝氨酸、鞘磷脂以及氨基酸甘氨酸和半胱氨酸。非蛋白异构体D-丝氨酸也由哺乳动物脑中的L-丝氨酸合成。虽然大多数D-氨基酸仅在哺乳动物中以痕量存在,但D-丝氨酸是一种重要的神经递质,可作为突触N-甲基-D-天冬氨酸(NMDA)型谷氨酸门控离子通道的共激动剂。D-丝氨酸代谢受损可能导致多种神经精神疾病,包括抑郁症、精神分裂症、癫痫和痴呆。
特點和優勢
与高通量处理系统兼容。
適合性
适用于估算人或动物生物体液(血浆、血清、CSF等)、软组织匀浆(即肝、脑等)和培养细胞裂解物(贴壁细胞或悬浮细胞)中的D-和L-丝氨酸浓度。
原則
DL-丝氨酸测定试剂盒可定量生物体液和组织中的L-和D-丝氨酸。该测定基于L-丝氨酸向D-丝氨酸的转化,D-丝氨酸被代谢为中间产物,随后被氧化并与探针反应形成稳定的荧光团(Ex/Em=535/587 nm)。可以将样品分开并同时测定以定量D-丝氨酸和总DL-丝氨酸。该测定不受其他氨基酸生理浓度的影响,具有高通量适应性,可以检测少于1 μM的丝氨酸。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
閃點(°F)
188.6 °F
閃點(°C)
87 °C