主要文件
MAK185
Sigma-Aldrich
尿激酶活性检测试剂盒(荧光法)
Sufficient for 100 Fluorometric tests
别名:
uPA 活性检测试剂盒, 纤维蛋白溶酶原活性检测试剂盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC 号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.84
检测方法
fluorometric
储存温度
−20°C
基因信息
human ... PLAUH(5328)
mouse ... PLAUH(18792)
rat ... PLAUH(25619)
一般描述
尿激酶(尿激酶型纤溶酶原激活剂,uPA)是一种丝氨酸蛋白酶,可催化纤溶酶原转化为活性纤溶酶。尿激酶参与血液凝固、细胞粘附、纤维蛋白溶解和细胞迁移等各种细胞过程。对培养的成纤维细胞的研究表明,尿激酶可诱导 MMP-9 表达和活性氧(ROS)生成。已经研究了抑制 uPA 表达在肝细胞癌(HCC)中的治疗意义。尿激酶活性测定可能对细胞功能和癌症治疗研究有用。
适用性
适于测定多种样品中的尿激酶活性,如血清、细胞和细胞核提取物,以及经过纯化的酶。
原理
尿激酶活性检测试剂盒(荧光法)可提供在各种样品中进行简单而直接的尿激酶活性(范围为 0.01-0.5 IU/孔)测定过程。尿激酶活性是通过基于 AMC 的(酰胺基甲基香豆素)肽底物的酶促裂解所确定,其可产生与存在的酶促活性成比例的 AMC(λex = 350/λem = 450 nm)。
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)