Merck
MAK061
Sigma-Aldrich
异柠檬酸盐测定试剂盒
sufficient for 100 colorimetric tests
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.84
用途
sufficient for 100 colorimetric tests
检测方法
colorimetric
储存温度
−20°C
一般描述
现在我们可提供全新的异柠檬酸盐检测试剂盒MAK524!异柠檬酸盐是一种TCA 循环中间体,在顺乌头酸酶的作用下可由柠檬酸盐获取。在TCA 循环中, 异柠檬酸盐被异柠檬酸脱氢酶 (IDH) 氧化转化为α-酮戊二酸酯,同时生成NAD(P)H。在植物和低等生物中,异柠檬酸盐是乙醛酸支路的分支点。在多种水果和植物以及这些原料制成的的食品中,异柠檬酸盐的浓度较高。异柠檬酸盐检测试剂盒提供了一种可简单、灵敏、快速地对各种样品中的异柠檬酸盐进行定量的方法。
适用性
适于定量包括组织、细胞、食品和饮料在内的各种样品中的异柠檬酸盐
原理
通过偶连酶促测定,确定异柠檬酸盐的浓度——该反应会产生与存在的异柠檬酸盐成比例的比色(450 nm)产物。该试剂盒的典型检测灵敏度为1-20 nmoles (0.2 - 5 μg)。
象形图
Health hazardCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
本文介绍了增殖活性细胞为何需要碳源和氮源合成大分子。尽管大部分肿瘤细胞利用有氧糖酵解途径并分流线粒体氧化磷酸化代谢物,但许多肿瘤细胞表现出线粒体活性增加。
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.
实验方案
We describe here a rapid and sensitive method to separate and measure D-2-OHG and L-2-OHG enantiomers using high-resolution mass spectrometry (HRMS) detection.
Chromatograms
application for HPLC