主要文件
M4824
Sigma-Aldrich
Myosin Light Chain from human heart
别名:
Myosin from human heart
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.61
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
human heart
质量水平
表单
lyophilized
UniProt登记号
储存温度
2-8°C
基因信息
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
外形
Lyophilized from ammonium carbonate buffer.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)