Merck
M0500
Sigma-Aldrich
马来酰肼
别名:
1,2-二氢-3,6-哒嗪二酮, 3,6-二羟基哒嗪, 3,6-哒嗪二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H4N2O2
CAS号:
分子量:
112.09
Beilstein:
112223
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
自燃温度
707 °F
mp
299-301 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
O=C1NNC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-4(8)6-5-3/h1-2H,(H,5,7)(H,6,8)
InChI key
BGRDGMRNKXEXQD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
Also available as part of a kit
替代产品
产品编号
说明
价格
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
572.0 °F - closed cup
闪点(°C)
300 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)