Merck
L9042
SAFC
LookOut ® DNA 擦除酶
Refill
制药生产
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352207
NACRES:
NA.75
品質等級
形狀
liquid
儲存條件
dry at room temperature
技術
DNA purification: suitable
應用
microbiology
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
250 mL 喷雾试剂(产品编号 L8917)和 1 L 再灌装(产品编号 L9042)均为即用型。
LookOut™DNA 擦除酶是一种有效的即用型溶液,可用于实验室中表面的快速 DNA 去污。本试剂具有高效的特点。去污喷雾在表面处理后 60 秒内完全破坏 DNA。该溶液含有独特的 DNA 破坏和表面活性剂组合。
生化/生理作用
DNA 擦除可用于钢、玻璃、陶瓷、塑料、橡胶或贵金属,包括实验室设备和移液器。不应用于轻金属和有色金属。对于其他敏感表面,测试使用前进行小区域测试。
法律資訊
LookOut is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)